詳細
活性炭、デキストランコーティングは、酸洗浄した活性炭粉末と、分子量64~76 kDaのデキストランとを、10:1 (w/w)の比率で結合させて製造したものです。
アプリケーション
デキストラン被覆活性炭は、下記の用途で使用されています:
- アンドロゲン受容体の機能を評価するための細胞培地のサプリメントとして
- メラトニン放射免疫測定法の手順での使用
- ステロイド不含ヒト血清の調製
- 未処理の血清中のクレアチニン濃度を低下させるため
生物化学的/生理学的作用
デキストランコーティング活性炭を使用することにより、体液試料中のインスリンのイムノアッセイを、より簡単かつ迅速に行えるようになります。理論的には、デキストランでコートされた活性炭は遊離したホルモンを吸着し、担体(もしくは抗体)と結合したホルモンを放出します。デキストランコーティング活性炭を使うとタンパク質の損失が少ないので、活性炭に代わってホルモンを血清から分離することに使用されます。
その他情報
デキストラン処理した木炭の乾燥品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6241-5G:
C6241-BULK:
C6241-VAR:
C6241-20G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multisteroid LC-MS/MS assay for glucocorticoids and androgens, and its application in Addison's disease.
Endocrine Connections (2013)
Cell and tissue research, 381(2), 327-336 (2020-05-08)
Organoid cultures derived from primary human tissues facilitate the study of disease processes and the development of new therapeutics. Most men with cystic fibrosis (CF) are infertile due to defects in the epididymis and vas deferens; however, the causative mechanisms
Cell death & disease, 8(11), e3171-e3171 (2017-11-17)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a heterogeneous malignancy as a result of complex genetic and epigenetic alterations. HCC is characterized by a clear gender disparity for which there is lack of a clear mechanistic understanding. Androgen receptor (AR) is thought to
Modern Methods of Steroid Analysis (2012)
Pineal oscillator functioning in the chicken--effect of photoperiod and melatonin.
Chronobiology International, 31, 134-134 (2014)