安全性情報
CMR0002
Sigma-Aldrich
Recovery Medium for Cloning
for use with competent cells
別名:
Recovery Medium for Cloning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
無菌性
sterile; autoclaved
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
特徴および利点
Use in the outgrowth stage of competent cell transformation to achieve 10-folder higher transformation efficiency than you would get with LB or SOC media.
Jan Code
CMR0002-8X12ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)