物質
polycarbonate cover (250 mm diam.)
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5309-0250
外径 × 内径
330 mm × 246 mm
全体高
262 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- 透明のカバー、青色の底部
- プレートからの最大高さ:143 mm
Nalgene真空デシケーターには、透明なポリカーボネート(PC)カバーとポリプロピレン(PP)ベースがあり、製品に同梱されている説明書に従って使用した場合、完全な真空でも粉砕または破裂しません。デシケーター本体は、酸やアルカリを含むすべての固体乾燥剤の影響を受けません。乾燥剤として濃酸を使用しないでください。
ストレート穴設計によりコックの漏れがなくなります。ガスケットは必要ありません。また、カバーを気密にするために真空に引く必要もなく、グリースのみで十分です。カバーにはくぼんだ縁があるため、カバーを置いたときに作業台の上にグリースが付着することはありません。Z360422などの標準の230 mmデシケータープレートが付属しています。大型のプレートは別売りです。
ストレート穴設計によりコックの漏れがなくなります。ガスケットは必要ありません。また、カバーを気密にするために真空に引く必要もなく、グリースのみで十分です。カバーにはくぼんだ縁があるため、カバーを置いたときに作業台の上にグリースが付着することはありません。Z360422などの標準の230 mmデシケータープレートが付属しています。大型のプレートは別売りです。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries