Merck
Z354074
Sigma-Aldrich
Nalgene®真空デシケーター
with stopcock, Overall H 262 mm
別名:
moisture extraction device, sample protection unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
物質
polycarbonate cover (250 mm diam.)
特徴
autoclavable: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5310-0250
外径 × 内径
330 mm × 246 mm , including stopcock
全体高
262 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 透明のPC製カバー、青色の底部
  • 真空ポンプと本体接続部のPTFE製ストップコックは、内径1/4インチのチューブに対応。
  • プレートからの最大高さ:143 mm
Nalgene真空デシケーターには、透明なポリカーボネート(PC)カバーとポリプロピレン(PP)ベースがあり、製品に同梱されている説明書に従って使用した場合、完全な真空でも粉砕または破裂しません。デシケーター本体は、酸やアルカリを含むすべての固体乾燥剤の影響を受けません。乾燥剤として濃酸を使用しないでください。
ストレート穴設計によりコックの漏れがなくなります。ガスケットは必要ありません。また、カバーを気密にするために真空に引く必要もなく、グリースのみで十分です。カバーにはくぼんだ縁があるため、カバーを置いたときに作業台の上にグリースが付着することはありません。Z360422などの標準の230 mmデシケータープレートが付属しています。大型のプレートは別売りです。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Khaled M A Abdel-Raouf et al.
Biology, 10(6) (2021-07-03)
The development of robust skeletal muscle models has been challenging due to the partial recapitulation of human physiology and architecture. Reliable and innovative 3D skeletal muscle models recently described offer an alternative that more accurately captures the in vivo environment