抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~180 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using mouse COS-7 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using nuclear extracts of human HEK 293T cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNMT1(1786)
mouse ... Dnmt1(13433)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D4567-BULK:
D4567-VAR:
D4567-200UL:
IXO11715:
試験成績書(COA)