品質水準
mp
270-272 °C (lit.)
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
InChI Key
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488) , DRD2(13489) , DRD3(13490) , DRD4(13491) , DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316) , DRD2(24318) , DRD3(29238) , DRD4(25432) , DRD5(25195)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9503-BULK:
D9503-VAR:
D9503-1G:
D9503-25G:
D9503-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)