Merck
E7138
Sigma-Aldrich
エトスクシミド
別名:
2-エチル-2-メチルスクシンイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO2
CAS番号:
分子量:
141.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
SMILES記法
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI Key
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エトスクシミドは次の用途に用いられています:
  • ラットにおける棘波(SWD)への効果の検証
  • 野生型ゼブラフィッシュ幼生における自発運動および不安惹起接触走性への影響の検討
  • in vivoてんかん治療モデル薬(4)
生物化学的/生理学的作用
エトスクシミドは抗てんかん薬の1つで、T型カルシウムチャネル遮断薬です。欠神発作でみられる、棘波を抑制することで知られています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCalcium Channels(カルシウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E7138-5G:
E7138-100G:
E7138-VAR:
E7138-BULK:
E7138-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Behavioural responses of zebrafish larvae to acute ethosuximide exposure
Ji Y, et al.
Behavioural Pharmacology, 28(6), 428-440 (2017)
Self-assembling PVA-F127 thermosensitive nanocarriers with highly sensitive magnetically-triggered drug release for epilepsy therapy in vivo
Huang HY, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8566-8573 (2012)
N Leresche et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(13), 4842-4853 (1998-06-23)
The action of ethosuximide (ETX) on Na+, K+, and Ca2+ currents and on tonic and burst-firing patterns was investigated in rat and cat thalamic neurons in vitro by using patch and sharp microelectrode recordings. In thalamocortical (TC) neurons of the
Spike-wave discharges in adult Sprague-Dawley rats and their implications for animal models of temporal lobe epilepsy
Pearce PS, et al.
Epilepsy & Behavior : E&B, 32, 121-131 (2014)
Tracy A Glauser et al.
Epilepsia, 54(1), 141-155 (2012-11-22)
Determine the optimal initial monotherapy for children with newly diagnosed childhood absence epilepsy (CAE) based on 12 months of double-blind therapy. A double-blind, randomized controlled clinical trial compared the efficacy, tolerability, and neuropsychological effects of ethosuximide, valproic acid, and lamotrigine