アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.C[C@@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2-3(7)4(8)5(9)6(13-2)14-15(10,11)12/h2*6H,1-5,7H2;2-9H,1H3,(H2,10,11,12)/t;;2-,3+,4+,5-,6+/m..0/s1
InChI Key
FQMPFZHILABVMA-PEJHDPODSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1395-10MG:
F1395-BULK:
F1395-2MG:
F1395-50MG:
F1395-VAR:
試験成績書(COA)