アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D +14 to +19°, c = 1 in chloroform-d
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: soluble ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CNCC[C@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
InChI Key
GIYXAJPCNFJEHY-NTISSMGPSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F1553-25MG:
F1553-5MG:
F1553-BULK:
F1553-VAR:
試験成績書(COA)