結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AC-40, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
化学種の反応性
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
テクニック
direct immunofluorescence: 1:75 using cultured human or chicken fibroblasts
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA1(58) , ACTA1(58) , ACTA1(58) , ACTA2(59) , ACTA2(59) , ACTA2(59) , ACTB(60) , ACTB(60) , ACTB(60) , ACTC1(70) , ACTC1(70) , ACTC1(70) , ACTG1(71) , ACTG1(71) , ACTG1(71) , ACTG2(72) , ACTG2(72) , ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459) , Acta1(11459) , Acta1(11459) , Acta2(11475) , Acta2(11475) , Acta2(11475) , Actb(11461) , Actb(11461) , Actb(11461) , Actc1(11464) , Actc1(11464) , Actc1(11464) , Actg1(11465) , Actg1(11465) , Actg1(11465) , Actg2(11468) , Actg2(11468) , Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437) , Acta1(29437) , Acta1(29437) , Acta2(81633) , Acta2(81633) , Acta2(81633) , Actb(81822) , Actb(81822) , Actb(81822) , Actc1(29275) , Actc1(29275) , Actc1(29275) , Actg1(287876) , Actg1(287876) , Actg1(287876) , Actg2(25365) , Actg2(25365) , Actg2(25365)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F3046-.5ML:
F3046-VAR:
F3046-BULK:
F3046-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)