結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BN-34, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
競合ELISAを用いた場合、本抗体は遊離ビオチンおよびビオサイチンを認識します。間接ELISAまたは免疫組織化学染色を用いた場合、本抗体は、さまざまな免疫グロブリンに結合したビオチンも認識します。特異性は、マルチウェルプレートにコーティングされたヒトおよびウサギの抗原に対するビオチン化ヤギ抗体を使用して評価されました。
Monoclonal Anti-Biotin (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. Biotin is an essential vitamin required by cells in living organisms or in cultures. An immunoglobulin has two heavy chain and two light chain connected by disulfide bond. It is a glycoprotein. IgG is a major class of immunoglobulin.
免疫原
ビオチン-KLH結合体
アプリケーション
本抗体は、増幅技術、ELISA、免疫ブロッティング、in situ核酸ハイブリダイゼーション、フローサイトメトリー、画像分析、または共焦点顕微鏡法に使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
Monoclonal Anti-Biotin-FITC antibody produced in mouse has been used in the localization of the antigen with a primary antibody, addition of a biotinylated antibody to bind to primary antibody and finally application avidin-FITC.
生物化学的/生理学的作用
An immunoglobulin mainly helps in immune defense. Immunoglobulin G (IgG) participates in hypersensitivity type II and type III.
物理的形状
PBS溶液(pH 8.0, 1%BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F4024-.5ML:
F4024-.2ML:
F4024-BULK:
F4024-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Communications biology, 6(1), 985-985 (2023-09-27)
Adult male and female schistosomes in copula dwell within human blood vessels and lay eggs that cause the major Neglected Tropical Disease human schistosomiasis. How males and females communicate to each other is poorly understood; however, male-female physical interaction is
The Journal of biological chemistry, 279(1), 704-712 (2003-10-23)
Despite the preferential localization of CD4 to lipid rafts, the significance and role of these microdomains in HIV-1 entry is still controversial. The possibility that CD4, when localized to non-raft domains, might be able to support virus entry cannot be
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(1), 77-87 (2014-08-08)
Nanoparticle platforms are being intensively investigated for neurological applications. Current biological models used to identify clinically relevant materials have major limitations, e.g. technical/ethical issues with live animal experimentation, failure to replicate neural cell diversity, limited control over cellular stoichiometries and
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)