product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-Ala-L-Gln, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
sterile
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
FG0445-PROC:
FG0445-45L:
FG0445-500ML:
FG0445-20L:
FG0445-BULK:
FG0445-10L:
FG0445-VAR:
試験成績書(COA)