Merck
G5261
Sigma-Aldrich
Gly-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-β-ナフチルアミド
≥95% (HPLC)
別名:
H-Gly-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-bNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H44N8O14
CAS番号:
分子量:
788.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCCCC(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CN)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C34H44N8O14/c35-10-4-3-7-20(30(52)37-19-9-8-17-5-1-2-6-18(17)11-19)39-32(54)22(13-27(46)47)41-34(56)24(15-29(50)51)42-33(55)23(14-28(48)49)40-31(53)21(12-26(44)45)38-25(43)16-36/h1-2,5-6,8-9,11,20-24H,3-4,7,10,12-16,35-36H2,(H,37,52)(H,38,43)(H,39,54)(H,40,53)(H,41,56)(H,42,55)(H,44,45)(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
InChI Key
QLLWULMEPVZWTP-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
基質
エンテロキナ-ゼに対して特異的で、高感度の蛍光発生基質です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G5261-50MG:
G5261-VAR:
G5261-1MG:
G5261-10MG:
G5261-BULK:
G5261-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I Antonowicz et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 101(1), 69-76 (1980-02-14)
The application of a new synthetic substrate to the direct determination of enteropeptidase is described. The substrate Gly-(L-Asp)4-L-Lys-2-naphthylamide contains the amino acid sequence of the activation peptides of trypsinogen linked via an amide bond to the fluorophore 2-naphthylamine. The sequence
Weimei Sun et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 375(3), 510-521 (2020-10-10)
Inhibition of the serine protease enteropeptidase (EP) opens a new avenue to the discovery of chemotherapeutics for the treatment of metabolic diseases. Camostat has been used clinically for treating chronic pancreatitis in Japan; however, the mechanistic basis of the observed