Merck
G7422
Sigma-Aldrich
抗-GSDMD (126-138) ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗-DF5L, 抗-FKSG10, 抗-GSDMDC1, 抗-ガスダーミンドメイン含有たんぱく質1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunoblotting: 1:250-1:500 using human HEK-293T cells over-expressing human recombinant. GSDMDC1.
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSDMD(79792)
詳細
ガスデルミンD(GSDMD)は、DFNA5Lまたはガスデルミンドメイン含有1(GSDMDC1)としても知られており、上皮増殖制御因子のガスデルミンタンパク質ファミリーに属しています。GSDMDは上部消化管上皮の分化細胞で発現します。
免疫原
ヒトGSDMDのアミノ酸126~138に対応する合成ペプチド
アプリケーション
ウサギで産生された抗GSDMD抗体は、1:500~1:2000の作業希釈でのウェスタンブロット分析に適しています。
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-試験済み抗体。 各抗体は、Yale HTCB IFプロトコルを用いてHUVEC細胞に対する免疫蛍光により試験されます。 メルクとYale Center for High Throughput Cell Biology パートナーシップの詳細については、sigma.com / htcb-ifをご覧ください。
ウサギで産生された抗GSDMD(126-138)抗体は、以下の用途に使用されています。
  • イムノブロッティング
  • CASP4/11アッセイ
  • サイトカイン酵素結合免疫吸着法
生物化学的/生理学的作用
GSDMD siRNAノックダウンまたはGSDMDノックアウト(ヒトHeLa細胞とiBMDMマウス細胞の両方)で実施された研究では、ガスデルミン(Gasdermin)D(GSDMD)がないと、LPS電気穿孔法により引き起こされるピロトーシスが完全に阻止されました。また、カスパーゼ-4/11はAsp275の後にGSDMDを特異的に切断し、内因性のピロトーシス誘発活性を持つガスデルミン-Nドメインをもたらすことも報告されました。さらに、GSDMDを介したピロトーシスは、成熟化を損なうことなく、成熟したインターロイキン1β(IL-1β)の放出に関与します。
GSDMD(ガスデルミンD)は、上皮アポトーシスの制御において機能することが示唆されています。GSDMDは分化細胞内で発現します。腫瘍抑制因子として作用する場合があります。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝化生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G7422-25UL:
G7422-BULK:
G7422-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caspase-8 collaborates with caspase-11 to drive tissue damage and execution of endotoxic shock
Mandal P, et al.
Immunity, 49(1), 42-55 (2018)
Immune-complexed adenovirus induce AIM2-mediated pyroptosis in human dendritic cells
Eichholz K, et al.
PLoS Pathogens, 12(9), e1005871-e1005871 (2016)
Pyroptosis by caspase11/4-gasdermin-D pathway in alcoholic hepatitis in mice and patients
Khanova E, et al.
Hepatology, 67(5), 1737-1753 (2018)
Lan H Chu et al.
Nature communications, 9(1), 996-996 (2018-03-10)
Lipopolysaccharide (LPS) of Gram-negative bacteria can elicit a strong immune response. Although extracellular LPS is sensed by TLR4 at the cell surface and triggers a transcriptional response, cytosolic LPS binds and activates non-canonical inflammasome caspases, resulting in pyroptotic cell death
Elena Khanova et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 67(5), 1737-1753 (2017-11-07)
Alcoholic hepatitis (AH) continues to be a disease with high mortality and no efficacious medical treatment. Although severe AH is presented as acute on chronic liver failure, what underlies this transition from chronic alcoholic steatohepatitis (ASH) to AH is largely