由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6779-BULK:
H6779-1MG:
H6779-VAR:
H6779-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)