由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC12CCC(=O)C=C1C(O)CC3C4CC[C@](O)(C(=O)CO)C4(C)CC(O)C23
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12?,13?,15?,16?,18?,19?,20?,21-/m0/s1
InChI Key
GNFTWPCIRXSCQF-JFQOUMBGSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6904-VAR:
H6904-1MG:
H6904-5MG:
H6904-BULK:
試験成績書(COA)