Merck
H8017
Sigma-Aldrich
ヒドロキソコバラミン アセタート
vitamin B12 analog
別名:
ビタミンB12a アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H91CoN13O16P
CAS番号:
分子量:
1388.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058004
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
red to brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)[C@H]2N=C1C(C)=C3N=C(C=C4N=C(C(C)=C5[C@@H](CCC(N)=O)[C@](C)(CC(N)=O)[C@@]2(C)N5[Co]OC(C)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78
InChI
1S/C62H90N13O14P.C2H4O2.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2(3)4;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-3/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
QHSPIHUMLGFPKX-WYVZQNDMSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキソコバラミンは、ビタミンB12のアナログで、OH部位にアルキル基を持ちます。ビタミンB12(コバラミン)は、化学的に関連するコバルト含有分子のグループを指します。
生物化学的/生理学的作用
ビタミンB12(コバラミン)は、DNA合成および脂肪酸合成に関与します。また、ミトコンドリアメチルマロニルコエンザイムAからスクシニルコエンザイムAへの転換において、コエンザイムとして重要な役割を果たします。ビタミンB12(コバラミン)は、神経伝達物質合成および赤血球生成にも関与します。髄鞘の合成および維持にも関係します。ヒドロキソコバラミン(ビタミンB12a、OHCbl)およびシアノコバラミン(CNCbl)は、貯蔵型および輸送型です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H8017-VAR:
H8017-100MG:
H8017-1G:4548173949628
H8017-250MG:4548173949635
H8017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photodegradation of cobalamins in aqueous solutions and in human blood
Juzeniene A and Nizauskaite Z
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 122(21), 7-14 (2013)
Hydroxocobalamin association during cell culture results in pink therapeutic proteins
MAbs, 5(6), 974-981 (2013)
The effect of vitamin B12 deprivation on the enzymes of fatty acid synthesis
Frenkel E P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 248(21), 7540-7546 (1973)
Iron, vitamin B12 and folate
Moll R and Davis B
Medicine, 45(4), 198-203 (2017)
Ruma Banerjee
ACS chemical biology, 1(3), 149-159 (2006-12-14)
Many coenzymes are vitamins that are assimilated in mammals into their active form from precursors obtained from the diet. They are often both rare and reactive rendering the likelihood low that the cell uses a collision-based strategy for their delivery
資料
Importance and uses of Vitamin B12 in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell cultures