製品名
インターロイキン-1α マウス由来, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
3-7 pg/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
18 kDa
包装
pkg of 5 and 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... IL1A(3552)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5396-5UG:
I5396-.005MG:
I5396-5UG-PW:
I5396-BULK:
I5396-25UG:
I5396-25UG-PW:
I5396-VAR:
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.