Merck
J1625
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
Powder
別名:
Eosin−Methylene Blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
Jenner′s stain, suitable for blood stain
形状
powder
品質水準
dark green to very dark green
溶解性
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
適合性
suitable for blood stain
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
J1625-BULK:
J1625-5G:
J1625-VAR:
J1625-25G:
試験成績書(COA)