Merck
L1417
Sigma-Aldrich
15(S)-Latanoprost solution
≥95%
別名:
(5Z,9α,11α,15S)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oate isopropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40O5
分子量:
432.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
濃度
10 mg/mL in methyl acetate
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChI Key
GGXICVAJURFBLW-SCTZCWPJSA-N
関連事項
15(S)-Latanoprost is the less active C-15 isomer of latanoprost where the C-15 hydroxyl group is inverted relative to its natural (α) position in a prostaglandin such as PGF. The 15(S)-isomer of latanoprost occurs as an impurity of between 0.1 and 1% in most commercial preparations of latanoprost.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
3.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L1417-BULK:
L1417-1MG:
L1417-VAR:
L1417-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)