安全性情報
L6011
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド サルモネラ菌 セロタイプ enteritidis由来
purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
品質水準
形状
lyophilized powder
精製方法
phenol extraction
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to faint yellow
溶解性
water: 0.90-1.10 mg/mL, slightly hazy to turbid, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、Salmonella enteritidisから抽出されたフェノールです。ソース株はATCC 13076です。Salmonella enteritidis由来のリポ多糖は、マウスの脾臓細胞で変異原性があり、これらの細胞内でプラーク形成反応を引き起こします。
アプリケーション
リポ多糖類(LPS)はグラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な成分です。LPS とその脂質A部分は、Toll 様受容体 4(TLR4)による自然免疫系の細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)類は膜の外層に存在し、無莢膜株では細胞表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩および脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
この製品は水(5 mg/mL)または細胞培養液(1 mg/mL)に可溶で、かすんだ、淡黄色の溶液を与えます。さらに濃度をあげるには、さらに濁りますが、生理食塩水中でボルテックスにかけ 70~80°Cに温めることで 20 mg/mL の溶液が得られます。リポ多糖類はいずれの溶媒中でもミセルを生成する分子です。水およびリン酸緩衝生理食塩水中ではもやっとした溶液となります。有機溶媒ではきれいな溶液とはなりません。メタノールでは浮遊物を伴う濁った懸濁液となりますが、水では均質でかすんだ溶液となります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6011-BULK:
L6011-VAR:
L6011-10MG:
L6011-25MG:
L6011-100MG:
L6011-25MG-PW:
L6011-100MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Wildbaum et al.
The Journal of clinical investigation, 106(5), 671-679 (2000-09-07)
This study used naked DNA vaccination to induce breakdown of tolerance to self and thus elicit immunological memory to native, membrane-bound Fas ligand (FasL). Upon induction of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), this memory was turned on to provide protective immunity.
Sofia Agelaki et al.
Infection and immunity, 70(11), 6068-6074 (2002-10-16)
Corticotropin-releasing hormone (CRH) exerts an anti-inflammatory effect indirectly, via cortisole production, and a proinflammatory effect directly on immune cells. The aim of the present work was to examine the effect of CRH on macrophage-derived cytokines both in vitro and in
Roua Abulkassim et al.
Journal of neuroimmunology, 295-296, 139-147 (2016-05-29)
Proteinase-activated receptor-2 (PAR2) is widely expressed in the CNS but whether it plays a key role in inflammation-related behavioural changes remains unknown. Hence, in the present study we have examined whether PAR2 contributes to behaviour associated with systemic inflammation using
Ferdinando Nicoletti et al.
Autoimmune diseases, 2010, 757432-757432 (2010-12-29)
Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol; 5-AED), a natural adrenal steroid, has been shown to suppress experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in female SJL/J mice. We here report that 5-AED limits inflammation and proinflammatory cytokines including TNFα in murine models of carrageenan-induced pleurisy and lippopolysaccaride-
Sofia Xanthoulea et al.
The Journal of experimental medicine, 200(3), 367-376 (2004-08-04)
Tumor necrosis factor (TNF) is a potent cytokine exerting critical functions in the activation and regulation of immune and inflammatory responses. Due to its pleiotropic activities, the amplitude and duration of TNF function must be tightly regulated. One of the
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.