安全性情報
L7269
Sigma-Aldrich
α-ラクトアルブミン from human milk
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human milk
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
14,070 Da by calculation
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL(lit.)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LALBA(3906)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
αα-ラクトアルブミン(α-LA)は小さな酸性 乳漿タンパク質であり、人乳における総タンパク質の約22%を占めています。乳腺の上皮細胞によって分泌されます。αα-LAは、大きなα-ヘリックスドメインと小さなβ-シートドメインという2つのドメインで構成されています。
アプリケーション
αα-ラクトアルブミン(α-LA)は、以下におけるスタンダードとして使用されています:
  • タンパク質表面のアミノ酸が露出しているさまざまな単量体タンパク質の分離挙動の研究
  • α-LAとカテプシンDとの間の相互作用の研究
  • to study the ability of breast milk fractions to enhance the 大腸がん細胞株における外因性鉄の経上皮フラックスを強化する母乳画分の能力の研究
生物化学的/生理学的作用
αα-ラクトアルブミン(α-LA)は、乳腺においてラクトース合成酵素と共に複合体を形成し、乳汁の分泌に関与して、乳汁量を制御します。生理活性ペプチドおよびリジン、トリプトファン、分岐鎖アミノ酸、含硫アミノ酸など乳児の栄養に関与する必須アミノ酸の不可欠な供給源として機能します。′さらに、α-LAには、胃腸の健康を促進し、睡眠やうつ状態を調節するためのサプリメントなど、幅広い用途があります。αまたα-LAは、サルコペニア、てんかん、気分障害、がんに対する治療効果も発揮します。Na+、K+、Mg2+、Mn2+と結合するCa2+ 結合部位、および多数のZn2+ 結合部位を持ちます。
ガラクトシルトランスフェラーゼの基質特異性を変化させてラクトース生成速度を上昇させます。ガラクトシルトランスフェラーゼとα-ラクトアルブミンの複合体はラクトースシンターゼとして知られています。α-ラクトアルブミンとオレイン酸の複合体は、α-ラクトアルブミン単体とは大幅に異なる活性を示し、腫瘍細胞に対し強力な細胞毒性を示します。この複合体は、HAMLET(human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells)と呼ばれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L7269-1MG:
L7269-5MG:
L7269-25MG:
L7269-VAR:
L7269-100MG:
L7269-BULK:
L7269PROC:
L7269-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Breast Milk Fractions Solubilize Fe(III) and Enhance Iron Flux across Caco-2 Cells
Robert E. S.
The Journal of Nutrition, 449?455-449?455 (2003)
HAMLET effect on cell death and mitochondrial respiration in colorectal cancer cell lines with KRAS/BRAF mutations.
??ilinskas, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (2023)
Applications for ?-lactalbumin in human nutrition
Donald K L, et al.
Nutrition Research Reviews, 76(6), 444?460-444?460 (2018)
The surface exposed amino acid residues of monomeric proteins determine the partitioning in aqueous two-phase systems
Kristina B, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Protein Structure and Molecular Enzymology, 253-268 (2002)
Junai Gan et al.
Molecular nutrition & food research, 63(18), e1900259-e1900259 (2019-07-05)
The use of human milk products is increasing for high-risk infants. Human milk contains endogenous enzymes that comprise a dynamic proteolytic system, yet biological properties of these enzymes and their activities in response to variations including pH within infants are