由来生物
bovine milk
品質水準
アッセイ
≥90% (PAGE)
形状
powder
分子量
18,276 Da by calculation
テクニック
HPLC: suitable
electrophoresis: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... LGB(280838)
詳細
ββ-ラクトグロブリンのアイソフォームである-ラクトグロブリンB(β-LG B)は、アミノ酸162個の低分子タンパク質で、分子量は18.2 kDa、至適pHは5.2.です。カゼインに高濃度で含まれ、生乳では比較的低濃度です。β-LGには、8本鎖β-バレル(ストランドA~H)があり、それに三重αらせん、さらに二量体形成面を形成する最後のβストランド(ストランドI)が続きます。
乳牛の乳には、タンパク質β-ラクトグロビリン(BLG)が含まれています。BLGは多くの遺伝的変異体で天然に存在し、最も広く見られるウシ変異体はBLG AおよびBLG Bです。
アプリケーション
β-ラクトグロブリンは、ミルク中のκ-カゼインの遺伝的変異体の等電点電気泳動による同定に使用されました。
β牛乳由来-ラクトグロブリンBは以下の用途で使用されています:
- 牛乳タンパク画分の定量のためのSDS-ポリアクリルアミド電気泳動時のタンパク標準物質
- カゼイン類定量のための逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の較正
- バイオセンサー表面の固定化およびバイオセンサーアッセイにおける較正標準
生物化学的/生理学的作用
β-ラクトグロブリンB(β-LG B)は、β-LG Aと比べてブドウ球菌Staphylaococcus spに対し阻害作用が少ないことが示されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8005-10MG:
L8005-250MG:
L8005-BULK:
L8005PROC:
L8005-VAR:
L8005-100MG:
L8005-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Current protocols in protein science, 101(1), e109-e109 (2020-07-03)
Sedimentation velocity analytical ultracentrifugation is a powerful classical method to study protein self-association processes in solution based on the size-dependent macromolecular migration in the centrifugal field. This technique can elucidate the assembly scheme, measure affinities ranging from picomolar to millimolar
The beta-lactoglobulin content of bovine milk: Development and application of a biosensor immunoassay
International dairy journal, 73, 68-73 (2017)
Antimicrobial activity of bovine beta-lactoglobulin against mastitis-causing bacteria
Journal of Dairy Science, 94(1), 138-145 (2011)
Analysis of alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin A and B in whey protein powder, colostrum, raw milk, and infant formula by CE and LC
Dairy science & technology, 91(2), 213-225 (2011)
SpringerPlus, 2, 661-661 (2013-12-20)
The interaction between whey carrier protein β-lactoglobulin B and (-)-epicatechin, a major dietary flavonoid with a wide range of health-promoting biological activities, was investigated by Fourier transform infrared spectroscopy in physiological conditions. Amide I spectra of epicatechin - β-lactoglobulin complexes