Merck
MAK151
Sigma-Aldrich
チオール蛍光アッセイキット
sufficient for 200 fluorometric tests
別名:
チオール蛍光アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
保管温度
−20°C
詳細
遊離システイン、グルタチオン(GSH)、およびタンパク質のシステイン残基として発見されたチオール基は、多くの生物学的プロセスに関与しています。 2つのシステイン残基のチオール基が酸化されることで生成されるジスルフィド結合は、タンパク質の三次または四次構造に寄与します。
アプリケーション
蛍光チオールアッセイキットは、サンプル中のチオールを示す脂質過酸化反応を求めるために使用されます。
適合性
このキットは、血漿、尿、細胞抽出物などのさまざまな生体サンプル中のチオールの検出に適しています。このキットは、タンパク質中のチオール基の測定には最適化されていません。
原理
蛍光チオール定量キットは、低分子チオールの含有量を定量するための超高感度アッセイを提供します。独自のチオールセンサーは、チオール含有化合物と反応すると、強力な蛍光付加物(λex= 490 /λem= 520 nm)を生成します。さらに、チオール付加物の吸収スペクトルと発光スペクトルの両方がpHに依存しないため、このアッセイキットは非常に堅牢です。このキットは、100 μLのアッセイ容量中のわずか1ピコモルのシステインまたはGSH(10 nM)を検出できます。アッセイは利便性が高く、96または384マルチウェルプレート形式で実施できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Judit Eszter Szabó et al.
Scientific reports, 11(1), 19197-19197 (2021-09-30)
Recently it was proposed that the redox status of cysteines acts as a redox switch to regulate both the oligomeric status and the activity of human dUTPase. In a separate report, a human dUTPase point mutation, resulting in a tyrosine
Xiao-Dong Gong et al.
Aging, 13(13), 17568-17591 (2021-07-07)
The homeostasis of the ocular lens is maintained by a microcirculation system propagated through gap junction channels. It is well established that the intercellular communications of the lens become deteriorative during aging. However, the molecular basis for this change in
D Scott Smith et al.
The Science of the total environment, 757, 143648-143648 (2020-12-15)
The Windermere Humic Aqueous Model (WHAM) is often used for risk assessment of metals; WHAM can be used to estimate the potential bioavailability of dissolved metals, where metals complexed to dissolved organic matter (DOM) are expected to be less toxic
Antioxidant Effects of a Hydroxytyrosol-Based Pharmaceutical Formulation on Body Composition, Metabolic State, and Gene Expression: A Randomized Double-Blinded, Placebo-Controlled Crossover Trial.
Colica C, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 14-14 (2017)
Kun Chun et al.
International journal of molecular sciences, 17(9) (2016-09-07)
We investigated the antioxidative activity of LX519290, a derivative of l-allo threonine, in vitro and in vivo. To evaluate the antioxidative activity of LX519290, we performed several in vitro assays (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) radical-scavenging assays, a ferric