Merck
MAK378
Sigma-Aldrich
Angiotensin II Converting Enzyme (ACE2) Inhibitor Screening Kit
100 fluorometric tests
別名:
ACE2 Inhibitor Discovery Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
100 fluorometric tests
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
immunological diseases; cardiovascular diseases; genitourinary disorders; pulmonary disorders
保管温度
−20°C
詳細
Angiotensin II converting enzyme (ACE2), a carboxypeptidase, is part of the renin-angiotensin system (RAS) that controls regulation of blood pressure by cleaving the C-terminal dipeptide of Angiotensin II to convert it into Angiotensin 1-7. It also cleaves Angiotensin I to produce Ang 1-9, of unknown function. ACE2 is a receptor of human coronaviruses, such as SARS and HCoV-NL63. It is expressed on the vascular endothelial cells of heart and kidney. The inhibitors of ACE2 could be able to regulate hypertension by changing vascular permeability. Screening for small molecule and peptide inhibitors might also help in finding treatment for coronavirus mediated infection.
特徴および利点
The Angiotensin II Converting Enzyme (ACE2) Inhibitor Screening Kit is compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for Screening/characterizing inhibitors/ligands of ACE2.
原理
The Angiotensin II Converting Enzyme (ACE2) Inhibitor Screening Kit can be used to screen for potent inhibitors of ACE2 activity, it utilizes the ability of an active ACE2 to cleave a synthetic MCA based peptide substrate to release a free fluorophore. The released MCA can be easily quantified using a fluorescence microplate reader. In the presence of an ACE2 specific inhibitor, the enzyme loses its peptidase activity which results in decrease of fluorescence intensity.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)