Merck
MAK463
Sigma-Aldrich
Hydroxyproline Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Hydroxyproline Assay Kit (Perchlorate-free)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
cosmetics
検出方法
colorimetric
関連疾患
dermatological diseases; rheumatological diseases; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Hydroxyproline is a unique modified amino acid that is found exclusively in several animal proteins, the most prevalent of which is collagen. Collagen is a key structural protein of the extracellular matrix and is common in connective tissues due to its incredible strength. Because of its role as a key structural protein in animals, collagen is crucial for many medical applications, such as tissue transplantation and scaffolding for complex cell cultures. Collagen is also used in the beauty industry, as it can be supplemented to increase tissue rigidity, resulting in skin that appears more youthful.
特徴および利点
  • Linear detection range 0.5 µg/mL to 50 µg/mL hydroxyproline
  • Assay uses an improved perchlorate-free chemistry
適合性
The kit is suitable for hydroxyproline and collagen detection in biologic (e.g., serum, cells, urine, and tissue lysate) and cosmetic samples.
原理
In the first step of this procedure, hydroxyproline in the sample is oxidized to a pyrrole ring. This compound then reacts with a dye reagent to yield a pink product that can be measured at 560 nm.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)