製品名
栄養混合物 F-10ハム, With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
pH
>7.2
構成
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
再構成
0.146 g/LのL-グルタミンを添加してください。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
栄養補助剤
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N2147-VAR:
N2147-500ML:
N2147-BULK:
N2147-6X500ML:
N2147-PROC:
N2147-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development (Cambridge, England), 146(13) (2019-06-14)
Epigenetic regulation, including histone-to-protamine exchanges, controls spermiogenesis. However, the underlying mechanisms of this regulation are largely unknown. Here, we report that PHF7, a testis-specific PHD and RING finger domain-containing protein, is essential for histone-to-protamine exchange in mice. PHF7 is specifically
資料
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation