Merck
N6013
Sigma-Aldrich
栄養混合物 F-10ハム
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
ハムF-10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
栄養混合物 F-10ハム, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
F-10 Hamは、染色体分析用ヒト二倍体細胞、白血球細胞、およびラット、ウサギ、ニワトリ組織の一次外植片の増殖をサポートします。Ham′栄養混合物は、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞、HeLa細胞、マウスL細胞などのクローンの増殖をサポートすることを目的として開発されています。
アプリケーション
栄養素混合物F-10 Hamは、以下の用途に使用されています:
  • 篩状板外植片の培養
  • トカゲの尾再生のin vitro培養
  • トカゲの胚線維芽細胞の培養
再構成
0.146 g/LのL-グルタミンを添加してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N6013-10L:
N6013-500ML:
N6013-BULK:
N6013-6X500ML:
N6013-PROC:
N6013-100ML:
N6013PROC:
N6013-VAR:
N6013-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elisabetta Polazzi et al.
Tissue & cell, 43(6), 350-358 (2011-08-30)
An in vitro system of isolated skin cells has been developed in order to address the understanding on the factors that control the shedding cycle and differentiation of lizard epidermis. The skin from the regenerating lizard tail has been separated
Navita N Lopez et al.
Experimental eye research, 197, 108103-108103 (2020-06-12)
The lamina cribrosa is the initial site of glaucomatous injury. Pathological changes to the lamina cribrosa include posterior displacement of the lamina cribrosa, loss of trophic support, and remodeling of the extracellular matrix. Optic nerve head (ONH) astrocytes and lamina
Roser Buscà et al.
BMC evolutionary biology, 15, 179-179 (2015-09-04)
The Ras/Raf/MEK/ERK signaling pathway is involved in essential cell processes and it is abnormally activated in ~30 % of cancers and cognitive disorders. Two ERK isoforms have been described, ERK1 and ERK2; ERK2 being regarded by many as essential due
資料
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation