化学種の反応性
mouse, bovine, rat, human, pig
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
western blot: 1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
mouse ... Nos1(18125) , Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598) , Nos2(24599)
関連するカテゴリー
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N217-VAR:
N217-100UL:
N217-100UL-PW:
N217-BULK:
試験成績書(COA)