分子量
~70 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human NR4A2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NR4A2(4929)
mouse ... Nr4a2(18227)
rat ... Nr4a2(54278)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N6413-BULK:
N6413-25UL:
IXO14386:
N6413-VAR:
N6413-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)