詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
powder
分子量
306.40 g/mol
CMC
6.5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7507-500MG:
N7507-VAR:
N7507-5G:
N7507-1G:
N7507-250MG:
N7507-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.