アッセイ
≥98%
形状
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow to orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
rat ... Nos1(24598)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N7778-BULK:
N7778-VAR:
N7778-1G:
N7778-5G:
試験成績書(COA)