分子量
antigen 70 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA extract (0.5 mg) from human HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells or rat kidney extract or rat liver extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P0497-BULK:
P0497-VAR:
P0497-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.