Merck
SAB4200181
Sigma-Aldrich
抗PMP70抗体、マウスモノクローナル
enhanced validation
clone 70-18, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti- ZWS2; ZELLWEGER SYNDROME 2, 抗-70 kDaペルオキシソーム膜タンパク質, 抗ABCD3抗体, 抗ATP結合カセット、サブファミリーD(ALD)、メンバー3, 抗PXMP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
70-18, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 or rat PC12 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
詳細
抗PMP70抗体はマウスモノクローナル(マウスIgG1アイソタイプ)であり、マウス骨髄腫細胞とBALB/cマウス脾細胞の融合により作成されたハイブリドーマ70-18由来抗体です。また、70 kDaのペルオキシソーム膜タンパク(PMP70)はPXMP1およびABCD3またはABD3とも呼ばれており、ペルオキシソーム膜の主成分の一つです。PMP70は、ATP binding cassette(ABC)トランスポータースーパーファミリーのALDサブファミリーの一つです。本化合物は、6つの膜貫通ドメインおよび1つのATP結合ドメインで構成される、半分の大きさのABC integral membrane proteinです。
アプリケーション
マウスモノクローナル抗PMP70抗体は、イムノブロッティングおよび免疫蛍光で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
70 kDaのペルオキシソーム膜タンパク(PMP70)は、長鎖および超長鎖脂肪酸のペルオキシソームへの代謝による輸送に関与します。本化合物は、副腎白質ジストロフィータンパク(ALDP)およびその他のいくつかのペルオキシソームタンパクと安定複合体を形成します。PMP70(PXMP1)遺伝子の変異は、ペルオキシソームマトリックス酵素の不完全な輸送メカニズムを特徴とする常染色体劣性遺伝疾患である、一部のZellweger症候群-2を起こす可能性があります。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝化生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SAB4200181-25UL:
SAB4200181-BULK:
SAB4200181-VAR:
SAB4200181-200UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A role for human N-alpha acetyltransferase 30 (Naa30) in maintaining mitochondrial integrity
Van DP, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 15(11), 3361-3372 (2016)
Jessica I Spiltoir et al.
ACS synthetic biology, 5(7), 554-560 (2015-10-30)
The blue-light-responsive LOV2 domain of Avena sativa phototropin1 (AsLOV2) has been used to regulate activity and binding of diverse protein targets with light. Here, we used AsLOV2 to photocage a peroxisomal targeting sequence, allowing light regulation of peroxisomal protein import.
Fluorescent Tools to Analyze Peroxisome-Endoplasmic Reticulum Interactions in Mammalian Cells
Bishop A, et al.
Contact, 2, 2515256419848641-2515256419848641 (2019)
Kareem Soliman et al.
Scientific reports, 8(1), 7809-7809 (2018-05-19)
Peroxisomes are ubiquitous cell organelles involved in many metabolic and signaling functions. Their assembly requires peroxins, encoded by PEX genes. Mutations in PEX genes are the cause of Zellweger Syndrome spectrum (ZSS), a heterogeneous group of peroxisomal biogenesis disorders (PBD).
Nancy C Li et al.
PloS one, 11(2), e0149728-e0149728 (2016-02-24)
Sterol carrier protein-2 (SCP2), also called nonspecific lipid-transfer protein, is thought to play a major role in intracellular lipid transport and metabolism, and it has been associated with diseases involving abnormalities in lipid trafficking, such as Zellweger syndrome. The Scp2