詳細
単離したペルオキシソ-ムの用途としては、脂質のβ酸化の研究, アミノ酸代謝研究, エ-テル結合をもつグリセロ脂質および胆汁酸の生合成に関する研究が挙げられます。
アプリケーション
Perixosome Isolation Kitは、イオジキサノール[OptiPrep™]を用いた分画密度勾配遠心法により、動物組織および細胞由来の高度精製ペルオキシームの単離に必要な試薬および詳細なプロトコルを提供します。本キットは、ラット肝臓、ラット腎臓、ウサギ肝臓およびHEK293細胞、HepG2細胞由来のペルオキソームの調製に用いられています。
特徴および利点
- 研究スケ-ルの用途に特化した抽出試薬――所要時間を短縮し、廃棄物の量を最小限に抑えます。
- インタクトな機能性小器官を産生――得られるペルオキシソ-ムは、機能分析, 代謝アッセイ, タンパク質プロファイリング, および疾患状態の分析に適しています。
- 構造確認用の各種製品に適合――Cytochrome C Reductase Assay Kit(製品番号CY0100)が付属。インタクトであることの確認も簡単です。
その他情報
Upon receiving the kit, the Protease Inhibitor Cocktail (Product Code P 8340) should be stored at –20 °C and the OptiPrep Density Gradient Medium (Product Code O3028) should be stored at room temperature.
法的情報
OptiPrep is a trademark of Serumwerk Bernburg AG
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solutionSDS
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of lipid research, 37(3), 540-550 (1996-03-01)
We recently demonstrated that the formation of delta 22-bile acids is a quantitatively major pathway for normal bile acid synthesis in the adult male Sprague-Dawley rat. This pathway is specific for 7 beta-hydroxy bile acids and, when ursodeoxycholic acid is
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 22(7), 887-896 (2017-03-28)
Primary hyperoxaluria is the underlying cause of oxalosis and is a life-threatening autosomal recessive disease, for which treatment may require dialysis or dual liver-kidney transplantation. The most common primary hyperoxaluria type 1 (PH1) is caused by genetic mutations of a
Journal of lipid research, 37(12), 2550-2556 (1996-12-01)
The oxidation of the side chains of two potential bile acid intermediates, 3 alpha,7 alpha,12 alpha-trihydroxy-5 beta-cholestanoic acid (THCA) and 3 alpha,7 alpha-dihydroxy-5 beta-cholestanoic acid (DHCA), were investigated in rat liver mitochondria and peroxisomes. Both THCA and DHCA were efficiently
The Journal of biological chemistry, 266(19), 12201-12206 (1991-07-05)
Upon differential centrifugation of guinea pig intestine mucosal cells homogenate, fatty acyl-CoA:NADPH oxidoreductase (long chain alcohol forming) was found to be enriched in the light mitochondrial (L) fraction (sedimenting between 66,000 x g min and 500,000 x g min) which
Cell death and differentiation, 20(1), 117-129 (2012-08-25)
The tumor suppressor p53 is an important regulator of intracellular reactive oxygen species (ROS) levels, although downstream mediators of p53 remain to be elucidated. Here, we show that p53 and its downstream targets, p53-inducible ribonucleotide reductase (p53R2) and p53-inducible gene
資料
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.