Merck
P1319
Sigma-Aldrich
甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
≥98% (HPLC), powder
別名:
L-ピログルタミル-L-ヒスチジル-L-プロリンアミド, TRF, TRH, pGlu-His-Proアミド, チロリベリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22N6O4
CAS番号:
分子量:
362.38
Beilstein:
770238
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
分子量
362.38
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
activity assay: suitable
不純物
22.6-23.8% Nitrogen
51.9-54.1% carbon
溶解性
water: 25 mg/mL, cloudy, colorless to faintly yellow
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
InChI
1S/C16H22N6O4/c17-14(24)12-2-1-5-22(12)16(26)11(6-9-7-18-8-19-9)21-15(25)10-3-4-13(23)20-10/h7-8,10-12H,1-6H2,(H2,17,24)(H,18,19)(H,20,23)(H,21,25)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI Key
XNSAINXGIQZQOO-SRVKXCTJSA-N
遺伝子情報
human ... TRH(7200) , TRHR(7201)
mouse ... Trhr(22045)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glp-His-Pro-NH2
詳細
研究分野:細胞シグナリング
サイロトロピン放出ホルモン(TRH)は、トリペプチドの視床下部制御ホルモンで、ヒト染色体3q13.3-q21にマッピングされている遺伝子にコードされています。TRHは、中枢神経系(CNS)、胃腸管、前立腺、膵臓、甲状腺、心臓などのさまざまな器官で発現しています。
アプリケーション
サイロトロピン放出ホルモンは、酵素免疫測定アッセイによるプロラクチン産生細胞株GH3からのプロラクチン(PRL)の分泌の刺激に対するその効果を調べるための培地サプリメントとして使用されています。また、必須アミノ酸欠乏に応じた中枢神経系(CNS)におけるエネルギー恒常性の制御に対するその効果を調べるためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
サイロトロピン放出ホルモン(TRH)は、下垂体前葉からのサイロトロピン(TSH)とプロラクチンの産生と分泌を刺激します。
また、神経伝達物質や神経調節物質としての重要な役割も果たしています。サイロトロピン放出ホルモンは、ヒト毛包機能を調節し、発毛の刺激において極めて重要な役割を果たしています。TRHにより活性化されたTRH受容体は、さまあまなシグナル伝達経路を活性化させ、それが2つのセカンドメッセンジャー分子であるイノシトール1,4,5-三リン酸および1,2-ジアシルグリセロールの形成を媒介します。膵臓 β 細胞で発現したTRHは、インスリン分泌の正の調節に役立ちます。
下垂体前葉におけるチロトロピン(TSH)の産生および分泌を刺激します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1319-10MG:
P1319-BULK:
P1319-5MG:
P1319-50MG:
P1319-VAR:
P1319-1G:
P1319-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vladimír Štrbák
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(1), 378-384 (2018-10-05)
Thyrotropin releasing hormone (TRH; pGlu-His-ProNH2) is expressed also in pancreatic β cells where it is colocalized in secretory granules with insulin. High perinatal changes of the TRH gene expression and TRH concentrations in rat pancreatic islets coincide with the perinatal
Advantage of double labeled in situ hybridization for detecting the effects of glucocorticoids on the mRNAs of protooncogenes and neural peptides (TRH) in cultured hypothalamic neurons.
Luo LG and Jackson IM
Brain Research. Brain Research Protocols, 4(2), 201-208 (1999)
Laura Domínguez et al.
Brain, behavior and evolution, 71(3), 231-246 (2008-04-03)
To improve knowledge of the peptidergic systems in the brain of amphibians we have conducted a comparative analysis of the distribution of TRH immunoreactive cell bodies and fibers in three species of urodeles. Fiber labeling was observed in all main
Thyrotropin-Releasing Hormone
Jackson I M D
The New England Journal of Medicine, 306, 145-155 (1982)
Erzsébet Gáspár et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(2), 393-403 (2009-10-15)
Thyrotropin-releasing hormone (TRH) is the most proximal component of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis that regulates thyroid hormone synthesis. Since transcripts for members of this axis were detected in cultured normal human skin cells and since human hair follicles (HFs) respond to