Merck
P2664
Sigma-Aldrich
Pyroglutamic acid p-nitroanilide
protease substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11N3O4
CAS番号:
分子量:
249.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2664-100MG:
P2664-250MG:
P2664-BULK:
P2664-VAR:
P2664-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)