Merck
P3794
Sigma-Aldrich
プロシクリジン 塩酸塩
別名:
α-シクロヘキシル-α-フェニル-1-ピロリジンプロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H29NO · HCl
CAS番号:
分子量:
323.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
InChI Key
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Procyclidine is a synthetic anti-cholinergic agent and atropine-like antispasmodic. It exhibits therapeutic effects against Parkinson′s disease and schizophrenia. Procyclidine acts as a muscarinic receptor antagonist. It also affects N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamine and nicotinic acetylcholine receptors to a lower extent.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P3794-VAR:
P3794-250MG:
P3794-BULK:
P3794-1G:
P3794-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of procyclidine on eye movements in schizophrenia
Ettinger U, et al.
Neuropsychopharmacology, 28(12), 2199-2208 (2003)