product name
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩, tablet, 15 mg substrate per tablet
品質水準
形状
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI Key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 組換えヘマグルチニン(rHA)タンパク質検出のための従来のキャプチャーELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)における基質として
- ELISAによる重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)免疫グロブリンG(IgG)抗体を測定するための基質として
- Sタンパク質のSARS-CoV-2抗原を用いるELISAプロトコールにおける西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)活性評価に特異的な比色試薬として
再構成
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4664-50TAB:4548174006764
P4664-100TAB:4548174006757
P4664-BULK:
P4664-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.