製品名
パロモマイシン 硫酸塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture, potency: ≥675 μg per mg
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
有効性
≥675 μg per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
InChI Key
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
アプリケーション
- Paromomycin sulfate salt has been used as a:
- reference compound in antileishmanial activity
- RNA-binding ligand and interacts with aptamer. This interaction prevents the binding (and cutting) of dicer to RNA duplex.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:タンパク質合成の開始と伸長を阻害します。
WGK
WGK 3
Jan Code
P5057-5G:
P5057-1G-PW:
P5057-BULK:
P5057-1G:
P5057-5G-PW:
P5057-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。