Merck
P9297
Sigma-Aldrich
パロモマイシン 硫酸塩
≥98% (TLC)
別名:
Aminosidine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H45N5O14 · xH2SO4
CAS番号:
分子量:
615.63 (free base basis)
Beilstein:
5715182
UNSPSCコード:
51281663
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
InChI Key
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
パロモマイシンは、Streptomyces rimosus var. paromomycinusによって産生されるアミノグリコシド系の広域抗生物質です。ネオマイシンと同様のin vitro及びin vivo活性を有します。 グラム陰性菌、グラム陽性菌、一部の原生動物種、及び限られた駆虫薬に対して有効です。
16SリボソームRNA及び30Sリボソームアッセンブリーのレベルにおいて、細菌タンパク質の合成を研究するために使用されます。パロモマイシンはシトシン-シトシン(CC)ミス対合を含有するRNA分子を研究するために使用され、ヒトの腸細胞株のクリプトスポリジウム感染を抑制するために使用されます
生物化学的/生理学的作用
パロモマイシンは、16SリボソームRNAに結合することで、タンパク質合成の開始段階及び伸長段階を阻害します。 パロモマイシンはA部位に結合し、これにより産生されるポリペプチド鎖に欠陥が生じ、細胞死に至ります。
包装
1 g、5 g、25 g
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P9297-1G-PW:
P9297-5G-PW:
P9297-VAR:
P9297-1G:
P9297-BULK:
P9297-5G:
P9297-25G:
P9297-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R J Marshall et al.
The Journal of infectious diseases, 165(4), 772-774 (1992-04-01)
Cryptosporidium parvum is a protozoan parasite that causes severe enteritis in patients with AIDS for which there is no effective therapy. Paromomycin is a nonabsorbable aminoglycoside that is effective in the treatment of other intestinal protozoa. The ability of paromomycin
Tony J Tavares et al.
RNA (New York, N.Y.), 15(5), 911-922 (2009-03-31)
The structure of a cytosine-cytosine (CC) mismatch-containing RNA molecule derived from a hairpin structure in the thymidylate synthase mRNA that binds the aminoglycoside paromomycin with high affinity was determined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The cytosines in the mismatch
Kazuki Saito et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4591-4601 (2015-04-22)
In eukaryotes, the tRNA-mimicking polypeptide-chain release factor, eRF1, decodes stop codons on the ribosome in a complex with eRF3; this complex exhibits striking structural similarity to the tRNA-eEF1A-GTP complex. Although amino acid residues or motifs of eRF1 that are critical
Vasundhra Bhandari et al.
PLoS neglected tropical diseases, 6(5), e1657-e1657 (2012-05-26)
With widespread resistance to antimonials in Visceral Leishmaniasis (VL) in the Indian subcontinent, Miltefosine (MIL) has been introduced as the first line therapy. Surveillance of MIL susceptibility in natural populations of Leishmania donovani is vital to preserve it and support
Veronika Ostapcuk et al.
Nature, 557(7707), 739-743 (2018-05-26)
De novo mutations in ADNP, which encodes activity-dependent neuroprotective protein (ADNP), have recently been found to underlie Helsmoortel-Van der Aa syndrome, a complex neurological developmental disorder that also affects several other organ functions 1 . ADNP is a putative transcription