由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
mp
106-108 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
InChI Key
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2C9(1559) , PTGIS(5740) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as a hepatotoxin in transgenic zebrafish line (LiPan) hepatotoxin assay
- as a standard in high-performance liquid chromatography-ultraviolet (HPLC-UV) method
- as an anti-inflammatory compound in hen′s egg chorioallantoic membrane test (HET-CAM assay)
生物化学的/生理学的作用
基質
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8386-VAR:
P8386-100G:
P8386-BULK:
P8386-500G:
P8386-25G:
試験成績書(COA)