Merck
R1138
Sigma-Aldrich
Nalgene® 微量遠心用チューブ用ラック
別名:
microcentrifuge tube rack, microcentrifuge tube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate
特徴
Holds 81 x 0.5 mL tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5055-5005
サイズ× H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
底部は白色ポリカーボネート製、フタは透明ポリカーボネート製、インサートは永久発泡体。
サンプルを-135~+121°Cでマイクロ遠心分離管内に安全に貯蔵するためのものです。液相液体窒素中では使用できません。繰り返してオートクレーブ可能です。発泡体には穴が対角線上に離して開けてあり、チューブのフタが重ならないようになっています。フタにはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6