安全性情報
RAB0093
Sigma-Aldrich
Human CNTF ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 200 pg/mL
standard curve range: 0.823-200 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CNTF(1270)
詳細
The Human CNTF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CNTF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CNTF
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is part of the cytokine family. It signals through the glycoprotein 130 and LIF receptor β subunit. The protein has neuroprotective effects and activates astrocytes. CNTF also has a role in the differentiation of neural stem cells and is involved in neurotransmitter synthesis.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
The neuroprotective agent CNTF decreases neuronal metabolites in the rat striatum: an in vivo multimodal magnetic resonance imaging study
Maria-Angeles
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (2015)
Role of ciliary neurotrophic factor in the proliferation and differentiation of neural stem cells.
Ding J
Journal of Alzheimer'S Disease (2013)
Neuroprotective properties of ciliary neurotrophic factor on retinoic acid (RA)-predifferentiated SH-SY5Y neuroblastoma cells.
Wang K
Folia Neuropathologica (2014)
Ciliary neurotrophic factor (CNTF): New facets of an old molecule for treating neurodegenerative and metabolic syndrome pathologies.
Pasquin S
Cytokine & Growth Factor Reviews (2015)
I-Mo Fang et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 30(9), 757-770 (2014-08-15)
To investigate the efficacy and mechanisms of non-c-Myc induced pluripotent stem cell (iPSC) transplantation in a rat model of retinal oxidative damage. Paraquat was intravitreously injected into Sprague-Dawley rats. After non-c-Myc iPSC transplantation, retinal function was evaluated by electroretinograms (ERGs).