安全性情報
RAB0266
Sigma-Aldrich
Human IL1-7R ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
品質水準
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 12.35-3000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL17RA(23765)
詳細
The Human IL-17R (Interleukin 17 receptor) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-17R in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-17R
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minghui Sun et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 107, 763-768 (2018-08-25)
Orexins are peptides found in the hypothalamus and other peripheral tissues including adipose tissue, the endocrine cells of the gut, adrenal gland testis, and the pancreas. They play important roles in neuro-protection by inhibiting oxidative stress and inflammatory response via
Lisa Hobuß et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 146, 43-59 (2020-07-11)
Myocardial ischemia induces a multifaceted remodeling process in the heart. Novel therapeutic entry points to counteract maladaptive signalling include the modulation of non-coding RNA molecules such as long non-coding RNA (lncRNA). We here questioned if the lncRNA candidate H19 exhibits
Songfeng Zhao et al.
Chinese medical journal, 127(13), 2463-2469 (2014-07-06)
Epidermal burn injury may trigger significant apoptosis of the spleen cells, which might be caused by a burn-induced systemic inflammatory reaction. Heparin has been shown to possess anti-inflammatory properties. Interleukin 1 (IL-1) is centrally important among pro-inflammatory cytokines. We hypothesized
Silvia Gazzin et al.
International journal of molecular sciences, 22(1) (2021-01-06)
Bilirubin toxicity to the central nervous system (CNS) is responsible for severe and permanent neurologic damage, resulting in hearing loss, cognitive, and movement impairment. Timely and effective management of severe neonatal hyperbilirubinemia by phototherapy or exchange transfusion is crucial for
M Willi et al.
Clinical and experimental immunology, 178(1), 190-200 (2014-06-14)
Periodontitis is an inflammatory infectious disease that destroys the tooth-supporting tissues. It is caused by multi-species subgingival biofilms that colonize the tooth surface. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola and Tannerella forsythia (i.e. 'red complex' bacteria) are characteristic subgingival biofilm species. The