Merck
RAB0412
Sigma-Aldrich
PTH / Parathyroid Hormone EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
別名:
PTH, パラトルモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.27 pg/mL
standard curve range: 1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PTH(5741)
詳細
The PTH Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting PTH peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
免疫原
Parathyroid Hormone (PTH), synthetic peptide
アプリケーション
PTH / arathyroid hormone EIA kit has been used to determine parathyroid hormone (PTH) levels in human embryonic kidney (HEK293) cells.
生物化学的/生理学的作用
Parathyroid hormone (PTH) plays a vital role in regulation calcium homeostasis. It increases bone mass in animals and humans by inhibiting osteoblast apoptosis. PTH has potential applications in preventing fractures in postmenopausal women with osteoporosis. Irregular diurnal patterns of PTH leads to sustained mild hypercalcemia in non dialyzed chronic kidney disease (CKD) patients. PTH, along with other heart failure biomarkers play a vital role in measuring disease severity and prognosis of heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). Variation in PTH leads to osteoporosis in asymptomatic hyperparathyroidism (HPT).
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Parathyroid hormone is associated with heart failure with preserved ejection fraction.
Bezgin T
Bratislavske lekarske Listy null
Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis.
Neer RM
The New England Journal of Medicine null
Aldosterone and parathyroid hormone interactions as mediators of metabolic and cardiovascular disease
AIDS and Behavior null
Abnormal Diurnal Patterns of Parathyroid Hormone are Associated with Sustained Mild Hypercalcemia in Non-Dialyzed Chronic Kidney Disease.
Yamato M
Clinical Laboratory null
Increased bone formation by prevention of osteoblast apoptosis with parathyroid hormone.
Jilka R L
The Journal of Clinical Investigation null