安全性情報
S0702
Sigma-Aldrich
-シキミ酸-3-リン酸三ナトリウム塩
EPSP synthase substrate
別名:
3-phosphoshikimic acid trisodium salt, Shikimic acid 3-phosphate trisodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
product name
-シキミ酸-3-リン酸三ナトリウム塩,
溶解性
H2O: 1.0 mg/mL
品質水準
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
シキミ酸-3-リン酸は、微生物における芳香族アミノ酸生合成のシキミ酸経路の中間体となります。
アプリケーション
GMO作物のグリホセート耐性のみならずアミノ酸合成に関与する酵素であるEPSPシンターゼの基質。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S0702-VAR:
S0702-BULK:
S0702-1MG-PW:
S0702-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The formation of shikimate-3-phosphate in cell-free preparations of Sorghum
Bowen JR and Kosuge T
Phytochemistry, 16(7), 881-884 (1977)
Ri-He Peng et al.
PloS one, 7(8), e39579-e39579 (2012-08-08)
The 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS; EC 2.5.1.19) is a key enzyme in the shikimate pathway for the production of aromatic amino acids and chorismate-derived secondary metabolites in plants, fungi, and microorganisms. It is also the target of the broad-spectrum herbicide glyphosate.
Meng Xie et al.
The Plant cell, 30(7), 1645-1660 (2018-06-13)
Long-lived perennial plants, with distinctive habits of inter-annual growth, defense, and physiology, are of great economic and ecological importance. However, some biological mechanisms resulting from genome duplication and functional divergence of genes in these systems remain poorly studied. Here, we