Merck
S2890
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン-アルカリホスファターゼ from Streptomyces avidinii
lyophilized powder, ≥700 DEA units/mg protein
別名:
Streptavidin-AP, Streptavidin−AP from Streptomyces avidinii
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
alkaline phosphatase conjugate
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥700 DEA units/mg protein
組成
Protein, ≥40% biuret
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
58 kDaのタンパク質であるストレプトアビジンは、Streptomyces avidiniiから精製されるホモ四量体です。ビオチンに対し高い親和性を示します。ストレプトアビジンとペルオキシダーゼまたはアルカリホスファターゼ(ALP)との抱合が行われています。これらの酵素は比較的安定であり、さまざまな用途において広範囲の基質と適合することから、タンパク質抱合体として使用されます。イムノアッセイにおいて、ALPはストレプトアビジンと抱合します。
アプリケーション
Streptomyces avidinii由来のストレプトアビジンアルカリホスファターゼは、インターフェロン(IFN-γ)産生細胞を検出するために酵素結合免疫吸着スポット法(ELISpot)に使用されています。
ご使用の際の至適濃度は、バッファ-で調製した1 mg/mLのストック溶液から希釈系列を作製して実験的に決定してください。
単位の定義
アルカリホスファターゼの1ユニットは、pH 9.8、37°Cで1分あたり1.0 μmolのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解する量です。
物理的形状
凍結乾燥品 (トレハロ-ス, EPPS, リン酸, 微量塩化マグネシウム, 微量塩化亜鉛を含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2890-250UG:
S2890-1MG-PW:
S2890-1MG:
S2890-BULK-N:
S2890-PH:
S2890-VAR:
S2890PROC:
S2890-250UG-PW:
S2890-VAR-N:
S2890-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bystander activation of irrelevant CD4+ T cells following antigen-specific vaccination occurs in the presence and absence of adjuvant
van Aalst S, et al.
PLoS ONE, 12(5), e0177365-e0177365 (2017)
An allosteric-probe for detection of alkaline phosphatase activity and its application in immunoassay
Guo J, et al.
Frontiers in Chemistry, 6, 618-618 (2018)
Microbial Resource Conservation: Conventional to Modern Approaches (2018)
Development and validation of sandwich quantitative ELISA prototypebased on the bovine IFNg for the detection of cellular immunity
Genc O, et al.
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39(6), 724-729 (2015)
Ola Blixt et al.
The Journal of biological chemistry, 278(33), 31007-31019 (2003-05-30)
Ten of the 11 known human siglecs or their murine orthologs have been evaluated for their specificity for over 25 synthetic sialosides representing most of the major sequences terminating carbohydrate groups of glycoproteins and glycolipids. Analysis has been performed using
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)