詳細
アビジンは、トリ、爬虫類、および両生類の卵管で産生される4量体または2量体のビオチン結合タンパク質であり、これらの卵白中に蓄積されます。ビオチンに対する4つの高親和性結合部位で構成されます。ExtrAvidin®は、卵白アビジンから作成されます。アビジンからアフィニティ精製された、アビジンの高い親和性とストレプトアビジンの低バックグラウンド性を持った精製アビジンです。細菌Streptomyces avidinii.によって産生されるビオチン結合タンパク質です。アルカリホスファターゼと結合させたExtrAvidinは、様々なテクニックに使用されます。
アプリケーション
ExtrAvidin™ -アルカリホスファターゼは、以下に使用されています:
- ドットブロット
- 免疫組織化学(ホルマリン固定、パラフィン包埋切片)
- 間接的ELISA
- 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
- 酵素結合免疫吸着スポット(ELISPOT)測定法
- 競合的ELISA
生物化学的/生理学的作用
アルカリホスファターゼは、エステルからリン酸への加水分解を触媒します。また、膜を通しての基質の輸送を促進します。
物理的形状
0.05M Tris-HClバッファ-溶液 (pH 8.0, 1mM MgCl2, 1%BSA, 15mM アジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
アフィニティ-精製タンパク質。
法的情報
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
E2636-.2ML:
E2636-5X.5ML:
E2636-BULK:
E2636-.5ML:
E2636-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alkaline Phosphatase (2103)
Robin B Gore et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 117(3), 649-655 (2006-03-09)
The relationship among inhaled allergen exposure, sensitization, and asthma severity is unknown. To investigate the relationship among personal allergen exposure, reservoir dust allergen concentrations, and physiological measures of asthma severity; to examine the numbers of particles inspired that react with
C E Rutten et al.
Leukemia, 22(7), 1387-1394 (2008-04-18)
Mismatching for human leukocyte antigen (HLA)-DPB1 in unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation (URD-SCT) has been associated with a decreased risk of disease relapse, indicating that HLA-DP may represent a target for graft-versus-leukemia (GVL) reactivity in HLA class II-expressing hematological
Jenny Meegan et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 22(6), 856-862 (2010-11-23)
A competitive enzyme-linked immunosorbent assay (cELISA) was developed by using a whole-cell antigen from a marine Brucella sp. isolated from a harbor seal (Phoca vitulina). The assay was designed to screen sera from multiple marine mammal species for the presence
W E Sweeney et al.
Kidney international, 56(2), 406-413 (1999-08-05)
Recessively transmitted polycystic kidney disease (PKD) in many murine models is characterized by the initial formation of proximal tubular cysts (stage 1), followed by growth and enlargement of renal collecting tubule (CT) cysts (stage 2). Previous studies have reported that
資料
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
プロトコル
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
パラフィン包埋組織切片中の特定の抗原を染色および可視化する免疫組織染色(IHC)の全プロトコルをご紹介します。