Merck
S3062
Sigma-Aldrich
抗α-シヌクレイン ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗SNCA抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 19 kDa
化学種の反応性
rat, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using formic acid treated sections of Alzheimer′s Disease brain
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using extract of rat brain homogenate
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
rat ... Snca(29219)
詳細
シヌクレインは、ニューロンに豊富に存在する可溶性のシナプス前タンパク質のファミリーであり、α-シヌクレイン、β-シヌクレイン、およびγ-シヌクレインが含まれます。ヒトα-シヌクレイン(プラーク前駆体タンパク質の非アミロイド成分またはNACPとしても知られています)は、染色体4上の遺伝子によってコードされる140個のアミノ酸からなるポリペプチドです。もともとは、アルツハイマー病(AD)脳のプラークから、プラークの非アミロイド成分(NAC)である35個のアミノ酸からなる高疎水性ペプチドのタンパク質前駆体(19 kDa)として単離されました。NACは自己凝集して原線維になり、β-アミロイドペプチドの凝集を誘導します。α-シヌクレインは、シナプス前終末に非常に豊富に存在し、レビー小体(LB)の主要成分です。α-シヌクレイン遺伝子の病原性点突然変異は、まれな家系内で発症する家族性パーキンソン病(PD)に関連しています。しかし、LBを伴う神経変性障害の大部分は、野生型α-シヌクレインの異常な蓄積と関連があります。α-シヌクレインは主に脳で発現しますが、検討されたすべての組織(肝臓を除く)において低レベルで発現しています。
特異性
ウサギポリクローナル抗α-シヌクレイン抗体は、ヒトおよびラットα-シヌクレインを認識します。免疫ブロッティングでのα-シヌクレインの染色は、免疫ペプチドによって特異的に阻害されます。
免疫原
αシヌクレインのC末端付近のアミノ酸111~132(C末端リジン付加)に位置する合成ペプチドのKLH結合体。
アプリケーション
ウサギポリクローナル抗αシヌクレイン抗体は、免疫ブロッティングなどの免疫細胞化学的および免疫組織化学的(IHC)手法による検出および定量化を目的としてα-シヌクレインをタグ標識するために使用されます。また、アルツハイマー病(AD)の脳のプラークにおけるα-シヌクレインの存在と役割を判定するためのプローブとしても使用されます。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
WGK
WGK 3
Jan Code
S3062-VAR:
S3062-.2ML:
S3062-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Extracellular truncated tau causes early presynaptic dysfunction associated with Alzheimer?s disease and other tauopathies
Florenzano F, et al.
Oncotarget, 8(39), 64745-64778 (2017)
Identification of a caspase-derived N-terminal tau fragment in cellular and animal Alzheimer's disease models
Corsetti V, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 38(3), 381-392 (2008)
Lysosomal dysfunction in the brain of a mouse model with intraneuronal accumulation of carboxyl terminal fragments of the amyloid precursor protein
Kaur G, et al.
Molecular Psychiatry, 22(7), 981-981 (2017)
Geert Callewaert et al.
Frontiers in genetics, 11, 266-266 (2020-05-28)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is a powerful model to study the molecular mechanisms underlying α-synuclein (α-syn) cytotoxicity. This is due to the high degree of conservation of cellular processes with higher eukaryotes and the fact that yeast does not endogenously
Clinical, Histological, and Immunohistochemical Findings in Inclusion Body Myositis
Camargo L, et al.
BioMed Research International, 2018 (2018)